Brosse, droite, Assistent®
110 mm, 8 mm, 500 mm
N° de catalogue HECH91120000008
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
HECH91120000021_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Ø tête de la brosse:8 mm
- Seq:08
- Longueur totale:500 mm
- Longueur tête de la brosse:110 mm