Brosse, droite, Assistent®
70 mm, 15 mm, 250 mm
N° de catalogue HECH91120000007
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
HECH91120000021_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Ø tête de la brosse:15 mm
- Seq:03
- Longueur totale:250 mm
- Longueur tête de la brosse:70 mm