Brosse, droite, Assistent®
70 mm, 8 mm, 250 mm
HECH91120000005
Straight brushes in different sizes.
Documents
HECH91120000021_TDS_EN
Datasheet
- Ø tête de la brosse:8 mm
- Seq:02
- Longueur totale:250 mm
- Longueur tête de la brosse:70 mm