ContactUsLinkComponent
SICCO Boîte à gants Trio avec chambre de transfert. Panneaux: clair. Matériel: PMMA. Résistance à la température: -20°C à + 70°C. Utilisation: pression normale. Stand: pieds en caoutchouc. Partie frontale avec trois ports pour les gants. Volume utile 1 * 1 Pce
N° de catalogue BOHLV1750-08
Fournisseur:  Bohlender
undefined
SICCO Boîte à gants Trio avec chambre de transfert. Panneaux: clair. Matériel: PMMA. Résistance à la température: -20°C à + 70°C. Utilisation: pression normale. Stand: pieds en caoutchouc. Partie frontale avec trois ports pour les gants. Volume utile 1 * 1 Pce
N° de catalogue BOHLV1750-08
Fournisseur:  Bohlender
Frequently Bought Together