Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Lecteur de microplaques multi-mode, SpectraMax® iD5

Lecteur de microplaques multi-mode, SpectraMax® iD5

Lecteur de microplaques multimode avec injecteurs et mode de lecture par luminescence inférieure, SpectraMax® iD5 (academic, 3 ans de garantie)
Catalog # MLDVID5BLINJSCACA3
Supplier:   Molecular Devices
Lecteur de microplaques multi-mode, SpectraMax® iD5
Catalog # MLDVID5BLINJSCACA3
Supplier:  Molecular Devices
Lecteur de microplaques multi-mode, SpectraMax® iD5
Lecteur de microplaques multi-mode, SpectraMax® iD5

Lecteur de microplaques multimode avec injecteurs et mode de lecture par luminescence inférieure, SpectraMax® iD5 (academic, 3 ans de garantie)

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Le lecteur de microplaques multimode SpectraMax® iD5 est une solution de laboratoire complète pour accroître vos capacités de recherche. Il est doté de modes de lecture intégrés d'absorbance, de fluorescence, de luminescence, de fluorescence résolue dans le temps (TRF) et de polarisation de fluorescence accordable (FP). En outre, le SpectraMax® iD5 peut être étendu pour inclure la luminescence à lecture par le bas, la TR-FRET, l’HTRF®, le BRET, les essais de double luciférase reporteur avec injecteurs et la détection du western blot.

  • Il est facile de mettre en place des protocoles, d'effectuer des expériences, de visionner des vidéos d'instruction et de contrôler l'accès des utilisateurs grâce au grand écran tactile, ce qui évite d'avoir recours à un ordinateur dédié
  • Obtenez de meilleurs résultats, avec moins de bruit, grâce à une gamme dynamique plus large, avec le tube photomultiplicateur ultra refroidi (PMT)
  • D'un simple clic, vous pouvez facilement et rapidement obtenir vos protocoles personnalisés et réduire les risques de confusion dans les laboratoires très fréquentés où travaillent plusieurs utilisateurs, grâce à la fonction intégrée de communication en champ proche (NFC)
  • Accédez rapidement à vos résultats, sans avoir à vous rendre physiquement à l'instrument, grâce à QuickSync
  • Il est fourni avec le logiciel d'acquisition et d'analyse SoftMax® Pro - le logiciel de contrôle de lecteur de microplaques et d'analyse de données le plus publié au monde
  • Vous travaillez dans un environnement réglementé BPF/BPL ? Validez votre instrument et votre logiciel grâce à une suite complète d'outils et de services GxP
  • Effectuez des tests d'injection avec la technologie SmartInject, garantissant un mélange complet des réactifs et un développement rapide des signaux

Doté d'un contrôle de température jusqu'à 66°C, d'une agitation linéaire, orbitale et double orbitale, d'une voie optique à quatre monochromateurs avec des réseaux à haute efficacité, de la possibilité d'utiliser des filtres ou d'un mélange hybride de lecture monochromatique et par filtre, d'un balayage de puits jusqu'à une matrice de lecture de 20x20, d'un balayage spectral et de la détection de formats de plaques de 6 à 384 puits, le lecteur SpectraMax iD5 est la solution complète pour tous vos besoins de recherche.

Specifications
  • Désignation:
    Lecteur de microplaques multimode avec injecteurs et mode de lecture par luminescence inférieure, SpectraMax® iD5 (academic, 3 ans de garantie)
  • Seq:
    10
  • Uniformité de température:
    ±0,75 °C
  • Précision de la longueur d'onde:
    ±2,0 nm
  • Agitation:
    Linéaire, orbitale et double orbitale
  • Poids:
    40 kg
  • L×P×H:
    532×598×401 mm
  • Types de plaques:
    6 à 384 puits
  • Gamme de longueurs d'onde:
    230 - 1000 nm
  • Modes de mesure:
    Abs, FI, Lum, TRF, FP, FRET and TR-FRET (endpoint et lecture cinétique); Abs, FI, Lum, TRF (balayage de spectre)
  • Modèle:
    SpectraMax® iD5
  • Plage d'incubation:
    5 °C au-dessus de la température ambiante à 65 °C
  • Détecteur:
    PMT et/ou photodiode
  • Cat. No.:
    MLDVID5BLINJSCACA3
  • Exactitude de la températue:
    ±1 °C @ 37 °C
  • Sélection de la longueur d'onde:
    Incréments de 1,0 nm
  • Source de lumière:
    Xenon flash
  • Bande passante de la longueur d'onde:
    4,0 nm
  • Gamme photométrique:
    0 - 4,0 OD
Complementary Products

Product Information

  • Catalog #
    Cdt
    Désignation
    Format du sérum
    Stérilité
    Couleur
    Volume de travail recommandé
    Emballage
    Stérile
    Surface de culture
    Availability
    Price
  • 30002.
    1 KIT
    Kit de test de viabilité / cytotoxicité pour cellules animales vivantes et mortes, 300 tests
    Log in for availability
    1 * 1 KIT - 440,00 €

  • 30009-2
    1 KIT
    Kit de test fluorométrique HTS caspase-3 DEVD-R110, 10 ml
    Log in for availability
    1 * 1 KIT - 294,00 €

  • 30026.
    1 KIT
    Kits de test de viabilité cellulaire à la calcéine AM, 1 000 tests
    Log in for availability
    1 * 1 KIT - 417,00 €

  • 30029.
    1 KIT
    Kit de test caspase-3 NucView™ 488 pour cellules vivantes, 100 tests
    Log in for availability
    1 * 1 KIT - 631,00 €

  • 31006.
    1.000 Assays
    Kit de quantification d’ADNdb à haute sensibilité AccuBlue® avec 8 standards ADN
    Log in for availability
    1 * 1 EA - 435,00 €

  • 31028.
    1.000 Assays
    Kit de quantification d’ADNdb à ultra haute sensibilité AccuClear® avec 7 standards ADN
    Log in for availability
    1 * 1 EA - 518,00 €

  • 31007.
    1.500 Assays
    Kit de quantification d’ADNdb à large spectre AccuBlue® avec 9 standards ADN
    Log in for availability
    1 * 1 EA - 435,00 €

  • S1810-500
    Frozen
    Filtré de manière stérile
    15
    Log in for availability
    1 * 500 mL - 330,00 €

  • 734-2327
    incolore
    0,075 - 0,20 ml
    Plaques à 96 puits, fond plat, traitées CT
    +
    0,33 cm²
    17
    Log in for availability
    1 * 100 ST - 238,00 €

Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 735-0361
    Plateforme de détection de microplaques avec contrat de 3 ans
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • MLDV6590-0145
    Système de détection HTRF® comprenant deux lames de filtre dans une boîte
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • MLDV6590-0152
    Set de filtres standards comprenant deux lames de filtres dans une boîte
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • MLDV0200-7030
    Module d’amélioration TRF pour des lectures TRF améliorées
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 735-0360
    Plateforme de détection de microplaques avec contrat d’1 an
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.