Precision Density Hydrometers, L50
L50, 1,450 - 1,500 g/ml, 0,0005 g/ml, 0…30 °C, 370 mm
N° de catalogue SCNL3142018S
Fournisseur:   Ludwig Schneider
Precision Density Hydrometers, L50
N° de catalogue SCNL3142018S
Fournisseur:  Ludwig Schneider
Precision Density Hydrometers, L50
Precision Density Hydrometers, L50
L50, 1,450 - 1,500 g/ml, 0,0005 g/ml, 0…30 °C, 370 mm
Prix
97,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Densimètres de précision avec ou sans thermomètre, adaptés à l'étalonnage.
Error limit: ±0,0005 g/ml
 : DIN 12791
 : Each packed in a square plastic sleeve.
Spécifications
  • Plage de température:
    0…30 °C
  • Longueur:
    370 mm
  • Seq:
    31
  • Division:
    0,0005 g/ml
  • Modèle:
    L50
  • Plage de mesure:
    1,450 - 1,500 g/ml