Precision Density Hydrometers, L50
L50, 1,350 - 1,400 g/ml, 0,0005 g/ml, 0…30 °C, 370 mm
N° de catalogue SCNL3142016S
Fournisseur: Ludwig Schneider
Aller à :
Product Details & Documents
Densimètres de précision avec ou sans thermomètre, adaptés à l'étalonnage.
Error limit: ±0,0005 g/ml
Certifications: DIN 12791
Packaging: Each packed in a square plastic sleeve.
Spécifications
- Plage de température:0…30 °C
- Longueur:370 mm
- Seq:29
- Division:0,0005 g/ml
- Modèle:L50
- Plage de mesure:1,350 - 1,400 g/ml