Single-point sampler
Ice sampler, Acier inoxydable 316L, 550 mm, 40 mm, 50 ml
N° de catalogue SAMP6000A-550
Fournisseur: Sampling Systems
Aller à :
Product Details & Documents
Single-point sampler for ice, wax, and similar materials.
Spécifications
- Ø:40 mm
- Volume:50 ml
- Désignation:Ice sampler
- Longueur:550 mm
- Matière:Acier inoxydable 316L
- Seq:01