Storage drums
50 L, 393 mm, 435 mm
N° de catalogue SAMPA126-50
Fournisseur:   Sampling Systems
Storage drums
N° de catalogue SAMPA126-50
Fournisseur:  Sampling Systems
Storage drums
Storage drums
50 L, 393 mm, 435 mm
Prix
1 190,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These drums are used for the storage and processing of powders and liquids.
  • Open top pharmaceutical grade drums with lids
  • Made of 316L stainless steel body and lid
  • Supplied with side handles
The robust, hygienic design means they are suitable for the most demanding applications. These drums are finished to a bright polish finish with all the welds ground and polished.
 : Supplied with lid, clamp and O-ring.
Spécifications
  • Ø ext.:
    393 mm
  • Capacité:
    50 L
  • Hauteur:
    435 mm
  • Seq:
    10
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SAMPA430-196
    Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drum
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 40,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SAMPA429-395
    Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 353,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SAMPA430-300
    Silicone gasket (FDA acceptable), 300 mm int.Ø of drum
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 59,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SAMPA429-470
    Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drum
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 362,00 €