Fine forceps, mirror finish
Fine, Acier inoxydable, 110 mm, Mirror finish, Straight, 0,1×0,06 mm
N° de catalogue FSCI11412-11
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Fine forceps, mirror finish
N° de catalogue FSCI11412-11
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:Fine
- Longueur:110 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Mirror finish
- Tip size:0,1×0,06 mm
- Tip shape:Straight