Feuilles de stérilisation Stericlin® intercalées, alternance de feuilles SMMS 60g/m² bleu foncé et non-tissé 67g/m² vert, 75x75cm, D IN EN ISO 11607 1 * 200 Pce
N° de catalogue 129-1342
Fournisseur: VP Medical Packaging
Frequently Bought Together