Aéromètre type 4H-62 - gamme +29+41 / 0.1 API° calibré à 60°F - L 330mm avec certificat de calibration DAkkS - 3 points - selon ASTM E100-10 - (sans thermomètre) 1 * 1 Pce
Catalog # SCNL3202004/04/3P
Supplier: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Frequently Bought Together