0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
Aéromètre type 3H-62 - gamme 19+31/0.1 API° calibré à 60°F - L 330mm avec certificat de calibration DAkkS - 3 points - selon ASTM E100-10 - (sans thermomètre) 1 * 1 Pce
SCNL3202003/04/3P
:
Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Aéromètre type 3H-62 - gamme 19+31/0.1 API° calibré à 60°F - L 330mm avec certificat de calibration DAkkS - 3 points - selon ASTM E100-10 - (sans thermomètre) 1 * 1 Pce
SCNL3202003/04/3P
:
Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Frequently Bought Together
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
: Merck
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
: VWR Chemicals
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
: HEATHROW
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
: Merck
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection
Acétonitrile, anhydre (max. 0,003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, qualité Super Gradient pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
: VWR Chemicals