Microscopes inversés, Primo Vert
Inverted microscope, Binocular, 4×, 10× φ1, 20 φ1, 40× φ1 (LWD)
ZEIS4912070005000
: ZEISS
Le Primo Vert est destiné à l'enseignement supérieur et les laboratoires de recherche en culture cellulaire.
- Fonction On/Off automatique, contraste de phase universel réglable
- Stabilité mécanique et optique à long terme
- Design moderne et attractif
Le Primo Vert iLED à fluorescence avec un canal d'éclairage GFP (protéine fluorescente verte) unique, ainsi que le Primo Vert HDcam avec caméra intégrée pour connexion HD sans fil à un iPad.
: Deux autres versions sont disponibles, veuillez contacter votre bureau de vente Avantor local pour plus de détails.
- Grossissement:4×, 10× φ1, 20 φ1, 40× φ1 (LWD)
- Désignation:Inverted microscope
- Seq:07
- Type:Binocular
- Cat. No.:ZEIS4912070005000
- Oculaires:Grand champ 10×/20 mm
- Éclairage:Halogen − LED in option
- Condenseur:0,3 or 0,4
- Mise au point:Coaxiale micro et macrométrique
- Mode d'observation:Fond clair et contraste de phase
- Platine:200×239 mm
- Tourelle:4 positions
Accessories
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation