CHLOROFORM CHROMAR HPLC 1 * 2,5 L
6754-25
Frequently Bought Together
Colonnes HPLC, LiChrospher®
: Merck
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
Éthanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, pur
: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
Pompe à eau
: Brand
Éthanol, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals