HYDRO MV QAS STD 10X0.4G VIAL
N° de catalogue MSPPCRM3210
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Mouchoirs en papier
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Lingettes pour tâches délicates, Kimtech™ Science
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Accessoires pour balances Mettler
Fournisseur: Mettler - Toledo
VWR®, Flacons de laboratoire, ronds
Fournisseur: VWR Collection
L(+)-Histidine, Millipore®
Fournisseur: Merck
Électrodes de pH, SenTix® PLUS
Fournisseur: WTW
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
AERO QAS STD - 10 X 2.5G VIALS
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Benzène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Beakers, low or tall form
Fournisseur: Kavalier
INCUCYTE CASPASE-3/7 DYE FOR APOPTOSIS 1 * 1 VIA
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS