Mechanical Interval Timers
Interval timer, 60 min, with alarm, for lying, standing or hanging, bleu
N° de catalogue HECH41974032
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Interval timers with 60 or 120 minutes timing capacity.
- Alarm (3 to 8 seconds)
- Easy operation
- For hanging, standing or lying
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Specifications
- Couleur:bleu
- Désignation:Interval timer, 60 min, with alarm, for lying, standing or hanging
- Seq:02