VWR®, Flacons Roller
Product Details & Documents
Les flacons à rouleaux sont des récipients optimaux pour la croissance et la multiplication cellulaires à grande échelle, qui conviennent à la fois aux applications de recherche et de fabrication, y compris la croissance de cellules de mammifères pour la propagation de virus et la bioproduction.
- Les bouchons présentent de grandes molettes pour une préhension facile
- Deux styles de bouchons différents peuvent être utilisés dans les systèmes ouverts et fermés
- Chaque flacon comporte des graduations sérigraphiées
- Apyrogènes
- Plage de température : –20 à +50 °C
- Chaque boîte comporte un numéro de lot étiqueté
Ces récipients conviennent à l'automatisation et s'adaptent à tous les instruments courants de flacons roulants. Les récipients sont disponibles avec une grande surface pour la croissance cellulaire de 490, 850 et 1900 cm² pour les cultures d'adhésion et un volume de 1 ou 2 litres pour les cultures en suspension. Les bouteilles sont traitées en surface pour une fixation cellulaire optimale. Les flacons à surface lisse sont exempts de stries, afin de maximiser la zone de croissance utilisable ; ceux à surface nervurée offrent une plus grande surface pour la croissance cellulaire.
Certifications: ISO 9001, ISO 13485.
Attention: Remarque : les flacons ne sont pas autoclavables. *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotAvantor Cell Culture Solutions.pdf
Documentation produit
CoC VWR Roller Bottle.pdf CoC VWR Roller Bottles Non-treated.pdf
Déclaration de conformité
Spécifications
- Surface de croissance:4250 cm²
- Emballage:1/sachet, 12/boîte
- Capacité:5000 ml
- Désignation:avec bouchon à joint d'étanchéité
- Seq:20
- Cat. No.:734-3250
- Certification environnementale:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact