VWR®, Flacons Roller
VWR®, Flacons Roller
avec bouchon à joint d'étanchéité, 5000 ml, 1700 cm², 1/sachet, 12/boîte
N° de catalogue 734-3248
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Flacons Roller
N° de catalogue 734-3248
Fournisseur:  VWR Collection
   Low Manufacturing Impact
VWR®, Flacons Roller
VWR®, Flacons Roller
avec bouchon à joint d'étanchéité, 5000 ml, 1700 cm², 1/sachet, 12/boîte
Prix
201,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Les flacons à rouleaux sont des récipients optimaux pour la croissance et la multiplication cellulaires à grande échelle, qui conviennent à la fois aux applications de recherche et de fabrication, y compris la croissance de cellules de mammifères pour la propagation de virus et la bioproduction.
  • Les bouchons présentent de grandes molettes pour une préhension facile
  • Deux styles de bouchons différents peuvent être utilisés dans les systèmes ouverts et fermés
  • Chaque flacon comporte des graduations sérigraphiées
  • Apyrogènes
  • Plage de température : –20 à +50 °C
  • Chaque boîte comporte un numéro de lot étiqueté
Ces récipients conviennent à l'automatisation et s'adaptent à tous les instruments courants de flacons roulants. Les récipients sont disponibles avec une grande surface pour la croissance cellulaire de 490, 850 et 1900 cm² pour les cultures d'adhésion et un volume de 1 ou 2 litres pour les cultures en suspension. Les bouteilles sont traitées en surface pour une fixation cellulaire optimale. Les flacons à surface lisse sont exempts de stries, afin de maximiser la zone de croissance utilisable ; ceux à surface nervurée offrent une plus grande surface pour la croissance cellulaire.
Certifications: ISO 9001, ISO 13485.
Caution: Remarque : les flacons ne sont pas autoclavables. *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Spécifications
  • Surface de croissance:
    1700 cm²
  • Emballage:
    1/sachet, 12/boîte
  • Capacité:
    5000 ml
  • Désignation:
    avec bouchon à joint d'étanchéité
  • Seq:
    14
  • Cat. No.:
    734-3248
  • Certification environnementale:
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact