Lecteur de microplaques monomode UV/Vis, SpectraMax® ABS PLUS
Product Details & Documents
Lecteur de microplaques ABS PLUS SpectraMax® ABS peut s'utiliser à la fois pour des applications avec des cuvettes et des microplaques sur le même instrument. Il lit un échantillon ou jusqu'à 384 échantillons dans une seule plaque à l'aide de toute cuvette standard ou d’une microplaque à 96 ou 384 puits.
- Conception compacte
- Volume minimal, rendement maximal et compatibilité avec les microplaques à 96 ou 384 puits
- Analyse puissante des données avec le logiciel SoftMax® Pro
- Performance optimale avec outils de validation
Le lecteur de microplaques SpectraMax® ABS Plus utilise un monochromateur à réseau pour sélectionner la longueur d'onde exacte nécessaire pour chaque test. La longueur d'onde comprise entre 190 et 1000 nm équivaut à 810 filtres libres. La conception optique et électronique avancée offre les mêmes performances avec les plaques à fond rond, plat ou semi-surface. Sélectionnez jusqu'à six longueurs d'onde en une seule lecture pour maximiser le nombre de données collectées.
Documents
DNA and RNA absorbance measurements using SpectraMax Microplate Readers High-throughput melamine detection with Abraxis Melamine ELISA Kit and Molecular Devices Absorbance readers Low-volume, high-throughput DNA and protein detection on the SpectraMax ABS Plus Microplate Reader Measure total protein in cell lysates with SpectraMax ABS Plus Microplate Reader
Spécifications
- Désignation:Lecteur de microplaques SpectraMax® ABS PLUS UV/Vis monomode, avec version en cours du SoftMax® Pro et deux ans additionnels de services et maintenance
- Uniformité de température:±0,5 °C
- Précision de la longueur d'onde:±1,0 nm
- Agitation:Linéaire
- Poids:11,3 kg
- Précision photométrique:<±0,006 AD ±1% (microplaque);
<±0,005 AD ±1% (cuvette) - Lumière parasite:0,05 % à 230 nm
- L×P×H:305×414×203 mm
- Types de plaques:Plaques et cuvettes de 96 à 384 puits
- Gamme de longueurs d'onde:190 - 1000 nm
- Modes de mesure:Point final et cinétique
- Modèle:SpectraMax® ABS PLUS
- Plage d'incubation:5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 45 °C
- Cat. No.:MLDVABSPLUS-ACAD3
- Logiciel:SoftMax® Pro
- Sélection de la longueur d'onde:Monochromateur ajustable par incréments de 1,0 nm
- Reproductibilité de la longueur d'onde:±0,2 nm
- Linéarité photométrique:Ø ext. de 0,0 à 3,0
- Source de lumière:Lampe flash au xénon
- Bande passante de la longueur d'onde:2,0 nm
- Durée de mesure:Mode normal : plaque à 96 puits en 9 s et plaque à 384 puits en 29 s ;
Mode lecture rapide : plaque à 96 puits en 5 s et plaque à 384 puits en 16 s (durées minimales) - Gamme photométrique:Ø ext. de 0,000 à 4,000
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



