ContactUsLinkComponent
MPC22004T39M MPC SERIES - Coupleur mâle 1/4'' en polysulfone Stérilisable: autoclave, irradiation, oxyde d'éthylène. Taille d'insert cannelé : 1/4'' pour flexible de Øint.: 6.35mm Conditionné par sachet de 250 coupleurs 1 * 250 Pce
N° de catalogue JMBVMPC22004T39M
Fournisseur:  JM SEPARATIONS
MPC22004T39M MPC SERIES - Coupleur mâle 1/4'' en polysulfone Stérilisable: autoclave, irradiation, oxyde d'éthylène. Taille d'insert cannelé : 1/4'' pour flexible de Øint.: 6.35mm Conditionné par sachet de 250 coupleurs 1 * 250 Pce
N° de catalogue JMBVMPC22004T39M
Fournisseur:  JM SEPARATIONS
Frequently Bought Together