MPC22006T03M MPC SERIES - Coupleur mâle 3/8'' en polycarbonate Stérilisable: autoclave, irradiation, oxyde d'éthylène Taille d'insert cannelé : 3/8'' pour flexible de Øint.: 9.5mm Conditionné par sachet de 250 coupleurs 1 * 250 Pce
Catalog # JMBVMPC22006T03M
Supplier: JM SEPARATIONS
Frequently Bought Together