ContactUsLinkComponent
MPC30039M MPC SERIES - Obturateur mâle en polysulfone Stérilisable: autoclave, irradiation, oxyde d'éthylène Objet: Obturation totale du fluide conditionné par sachet de 250 coupleurs 1 * 250 Pce
N° de catalogue JMBVMPC30039M
Fournisseur:  JM SEPARATIONS
MPC30039M MPC SERIES - Obturateur mâle en polysulfone Stérilisable: autoclave, irradiation, oxyde d'éthylène Objet: Obturation totale du fluide conditionné par sachet de 250 coupleurs 1 * 250 Pce
N° de catalogue JMBVMPC30039M
Fournisseur:  JM SEPARATIONS
Frequently Bought Together