Dropping pipettes, disposable
Disposable pipette, 2,4 ml, 155 mm
N° de catalogue BURK7555-0003
Fournisseur: BURKLE
Aller à :
Product Details & Documents
Made of LDPE.
- Ungraduated
Spécifications
- Capacité:2,4 ml
- Désignation:Disposable pipette
- Longueur:155 mm
- Seq:02