ContactUsLinkComponent
DexPure 803-81 - Gants ambidextres à usage unique, nitrile, bleu-violet, non poudrés, AQL 1,5, ép. 0,07 mm, longueur 24 cm - Taille L 1 * 200 Pce
Catalog # DALL4580381/L
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
DexPure 803-81 - Gants ambidextres à usage unique, nitrile, bleu-violet, non poudrés, AQL 1,5, ép. 0,07 mm, longueur 24 cm - Taille L 1 * 200 Pce
Catalog # DALL4580381/L
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
Frequently Bought Together