Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan apochromatique ; 0,08 NA, 2×, 6,2 mm
N° de catalogue ECHLJMAG0020
Fournisseur: DISCOVER ECHO
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Documentation produit
Spécifications
- Grossissement:2×
- Désignation:Plan apochromatique ; 0,08 NA
- Seq:02
- Distance de travail:6,2 mm