Accessoires pour REVOLVE
Accessoires pour REVOLVE
Insert d'étage pour deux boîtes de Pétri de 60 mm
Catalog # ECHLHLDR0004
Supplier:   DISCOVER ECHO
Accessoires pour REVOLVE
Catalog # ECHLHLDR0004
Supplier:  DISCOVER ECHO
Accessoires pour REVOLVE
Insert d'étage pour deux boîtes de Pétri de 60 mm
Price
147,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Désignation:
    Insert d'étage pour deux boîtes de Pétri de 60 mm
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    ECHLHLDR0004
  • Affichage:
    Écran 12,9” iPad Pro® Retina®, 2732×2048 (264 pixels/pouce)
  • Sonde:
    CMOS
  • Sortie:
    USB
  • Caméra:
    77 MP couleur
  • Mode d'observation:
    Fond clair et contraste de phase
  • Exigence électrique:
    165 - 240 VA (50/60 Hz)