Accessoires pour REVOLVE
Accessoires pour REVOLVE
L'insert de platine pour boîte de Pétri contient 4 × 35 mm
N° de catalogue ECHLHLDR0003
Fournisseur:   DISCOVER ECHO
Accessoires pour REVOLVE
N° de catalogue ECHLHLDR0003
Fournisseur:  DISCOVER ECHO
Accessoires pour REVOLVE
L'insert de platine pour boîte de Pétri contient 4 × 35 mm
Prix
147,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    L'insert de platine pour boîte de Pétri contient 4 × 35 mm
  • Seq:
    07
  • Cat. No.:
    ECHLHLDR0003
  • Affichage:
    Écran 12,9” iPad Pro® Retina®, 2732×2048 (264 pixels/pouce)
  • Sonde:
    CMOS
  • Sortie:
    USB
  • Caméra:
    76 MP couleur
  • Mode d'observation:
    Fond clair et contraste de phase
  • Exigence électrique:
    164 - 240 VA (50/60 Hz)