Objectives for REVOLVE 3M microscope
Phase huileuse plan achromatique (plan C) Ph3; 1,25 NA, 100×, 0,15 mm
N° de catalogue ECHLJMAG1006
Fournisseur: DISCOVER ECHO
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Documentation produit
Spécifications
- Grossissement:100×
- Désignation:Phase huileuse plan achromatique (plan C) Ph3; 1,25 NA
- Seq:27
- Distance de travail:0,15 mm