Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Prévoyez de l'huile achromatique; 1,25 NA, 100×, 0,15 mm
Catalog # ECHLJMAG1005
Supplier:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Catalog # ECHLJMAG1005
Supplier:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Prévoyez de l'huile achromatique; 1,25 NA, 100×, 0,15 mm
Price
682,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Specifications
  • Grossissement:
    100×
  • Désignation:
    Prévoyez de l'huile achromatique; 1,25 NA
  • Seq:
    26
  • Distance de travail:
    0,15 mm