Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan PhC achromatique en phase LWD ; 0,4 NA, 20×, 3,2 mm
N° de catalogue ECHLJMAG0209
Fournisseur: DISCOVER ECHO
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Product Literature
Spécifications
- Grossissement:20×
- Désignation:Plan PhC achromatique en phase LWD ; 0,4 NA
- Seq:15
- Distance de travail:3,2 mm