Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat MPLAN SLWD; 0,25 NA, 20×, 25 mm
N° de catalogue ECHLJMAG0208
Fournisseur:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
N° de catalogue ECHLJMAG0208
Fournisseur:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat MPLAN SLWD; 0,25 NA, 20×, 25 mm
Prix
3 480,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    20×
  • Désignation:
    Plan achromat MPLAN SLWD; 0,25 NA
  • Seq:
    14
  • Distance de travail:
    25 mm