Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planifier la phase achromatique Ph1 ; 0,4 NA, 20×, 1,2 mm
N° de catalogue ECHLJMAG0207
Fournisseur:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
N° de catalogue ECHLJMAG0207
Fournisseur:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planifier la phase achromatique Ph1 ; 0,4 NA, 20×, 1,2 mm
Prix
551,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    20×
  • Désignation:
    Planifier la phase achromatique Ph1 ; 0,4 NA
  • Seq:
    13
  • Distance de travail:
    1,2 mm