Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planifier la phase achromatique Ph1; 0,25 NA, 10×, 10 mm
N° de catalogue ECHLJMAG0105
Fournisseur: DISCOVER ECHO
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Documentation produit
Spécifications
- Grossissement:10×
- Désignation:Planifier la phase achromatique Ph1; 0,25 NA
- Seq:08
- Distance de travail:10 mm