ContactUsLinkComponent
Cryo Boîtes Ratiolab ® avec Slip-Lid, Format 133 x 133 mm, polypropylène, couleur noire. Réglable en hauteur de 50 mm à 75 mm, autoclavable, grille 6x6. Pour tube Ø 19 mm. Non codé 1 * 5 Pce
  RATI5320415
 :  RATIOLAB
Cryo Boîtes Ratiolab ® avec Slip-Lid, Format 133 x 133 mm, polypropylène, couleur noire. Réglable en hauteur de 50 mm à 75 mm, autoclavable, grille 6x6. Pour tube Ø 19 mm. Non codé 1 * 5 Pce
  RATI5320415
 :  RATIOLAB
Frequently Bought Together