Cryo Boîtes Ratiolab® avec Slip-Lid, Format 133 x 133 mm, polypropylène, couleur bleue. Réglable en hauteur de 50 mm à 75 mm, autoclavable, grille 6x6. Pour tube Ø 19 mm. 1 * 5 Pce
N° de catalogue RATI5320414
Fournisseur: RATIOLAB
Frequently Bought Together