ContactUsLinkComponent
Cryo Boîtes Ratiolab® avec Slip-Lid, Format 133 x 133 mm, polypropylène, assortiment de couleurs. Réglable en hauteur de 50 mm à 75 mm, autoclavable, grille 10x10. Pour tube Ø 11,5 mm. 1 * 5 Pce
Catalog # RATI5320116
Supplier:  RATIOLAB
Cryo Boîtes Ratiolab® avec Slip-Lid, Format 133 x 133 mm, polypropylène, assortiment de couleurs. Réglable en hauteur de 50 mm à 75 mm, autoclavable, grille 10x10. Pour tube Ø 11,5 mm. 1 * 5 Pce
Catalog # RATI5320116
Supplier:  RATIOLAB
Frequently Bought Together