Cryo Boîtes Ratiolab® avec Slip-Lid, Format 133 x 133 mm, polypropylène, couleur rouge. Réglable en hauteur de 50 mm à 75 mm, autoclavable, grille 9 x 9. Pour tube Ø 13 mm. 1 * 5 Pce
Catalog # RATI5320012
Supplier: RATIOLAB
Frequently Bought Together