Optical windows
Optical windows
Clear aperture 85%, surface finish 60/40, Quartz, 50,8 mm, 5 mm
N° de catalogue 45925.KS
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Optical windows
N° de catalogue 45925.KS
Optical windows
Clear aperture 85%, surface finish 60/40, Quartz, 50,8 mm, 5 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These optical windows are ideally stored at ambient temperatures.
  • Clear aperture 85%
  • Surface finish 60/40 or 40/20
Spécifications
  • Matière fenêtre:
    Quartz
  • Désignation:
    Clear aperture 85%, surface finish 60/40
  • Dimensions:
    50,8 mm
  • Épaisseur:
    5 mm