Boîtes de rangement, LIGHT BOX
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
52,0 L, External: 595×395×310 mm
Top (internal): 530W×350D mm
Bottom (internal): 490W×305D mm
N° de catalogue MULC2298
Fournisseur:   MULTIROIR
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
N° de catalogue MULC2298
Fournisseur:  MULTIROIR
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
52,0 L, External: 595×395×310 mm
Top (internal): 530W×350D mm
Bottom (internal): 490W×305D mm
Prix
230,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Fabriqué en polypropylène.
  • Totalement transparente
  • Couvercle antidérapant avec système de verrouillage sécurisé par clip
  • Résistante aux chocs
Ces boîtes de rangement sont parfaitement adaptées au stockage et à l'organisation de produits de tailles différentes. Le contenu peut être facilement identifié grâce au matériau transparent.
Spécifications
  • Capacité:
    52,0 L
  • Seq:
    08
  • l×p×h:
    External: 595×395×310 mm
    Top (internal): 530W×350D mm
    Bottom (internal): 490W×305D mm