Boîtes de rangement, LIGHT BOX
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
15,0 L, External: 380×285×217 mm
Top (internal): 320W×240D mm
Bottom (internal): 290W×210D mm
N° de catalogue MULC2295
Fournisseur:   MULTIROIR
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
N° de catalogue MULC2295
Fournisseur:  MULTIROIR
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
15,0 L, External: 380×285×217 mm
Top (internal): 320W×240D mm
Bottom (internal): 290W×210D mm
Prix
98,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Fabriqué en polypropylène.
  • Totalement transparente
  • Couvercle antidérapant avec système de verrouillage sécurisé par clip
  • Résistante aux chocs
Ces boîtes de rangement sont parfaitement adaptées au stockage et à l'organisation de produits de tailles différentes. Le contenu peut être facilement identifié grâce au matériau transparent.
Spécifications
  • Capacité:
    15,0 L
  • Seq:
    05
  • l×p×h:
    External: 380×285×217 mm
    Top (internal): 320W×240D mm
    Bottom (internal): 290W×210D mm