Conteneur polyvalent en forme de mini tonneau. Volume nominal 15 Litres. Complet avec une poigne de transport. Hauteur 285 mm. 267 mm. Acier inoxydable 304. Les pinces bascule et les joints toriques doivent tre commands sparment. 1 * 1 Pce
N° de catalogue SAMPA434-15
Fournisseur: Sampling Systems
Frequently Bought Together