VWR® Basic, Tabliers, PE
Sur un rouleau, rouge, 800×1250 mm
N° de catalogue 113-9099
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Ces tabliers à usage unique sont fabriqués à partir de feuille de PE.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Disponibles à l'unité ou sur un rouleau
L×l : 1250×800 mm/1400×800 mm/1600×800 mm
Épaisseur : 20, 50 ou 100 µm
Documents
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Détails supplémentaires sur le produit
TDS VWR® Basic Apron PE Blocked 20 µm TDS VWR® Basic Apron PE Blocked 50 µm TDS VWR® Basic Apron PE Loose 100 µm TDS VWR® Basic Apron PE Loose 20 µm
Fiche technique
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Documentation produit
Spécifications
- Couleur:rouge
- Désignation:Sur un rouleau
- Seq:05
- l×L:800×1250 mm