VWR® Basic, Tabliers, PE
VWR® Basic, Tabliers, PE
Sur un rouleau, bleu, 800×1250 mm
N° de catalogue 113-9096
Fournisseur:   VWR Collection
VWR® Basic, Tabliers, PE
N° de catalogue 113-9096
Fournisseur:  VWR Collection
VWR® Basic, Tabliers, PE
VWR® Basic, Tabliers, PE
Sur un rouleau, bleu, 800×1250 mm
Prix
45,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Ces tabliers à usage unique sont fabriqués à partir de feuille de PE.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Disponibles à l'unité ou sur un rouleau
L×l : 1250×800 mm/1400×800 mm/1600×800 mm
Épaisseur : 20, 50 ou 100 µm
Spécifications
  • Couleur:
    bleu
  • Désignation:
    Sur un rouleau
  • Seq:
    02
  • l×L:
    800×1250 mm