VWR® Basic, Tabliers, PE
blanc, 800×1400 mm
Catalog # 113-9094
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Ces tabliers à usage unique sont fabriqués à partir de feuille de PE.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Disponibles en deux tailles
Épaisseur : 20 µm
Packaging: 50 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Documents
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Additional Product Details
TDS VWR® Basic Apron PE 20 µm
Datasheet
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Specifications
- Couleur:blanc
- l×L:800×1400 mm
- Cat. No.:113-9094
- Épaisseur:20 µm