VWR® Basic, Tabliers, PE
blanc, 800×1250 mm
N° de catalogue 113-9093
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Ces tabliers à usage unique sont fabriqués à partir de feuille de PE.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Disponibles en deux tailles
Épaisseur : 20 µm
Packaging: 50 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Documents
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Détails supplémentaires sur le produit
TDS VWR® Basic Apron PE 20 µm
Fiche technique
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Documentation produit
Spécifications
- Couleur:blanc
- l×L:800×1250 mm
- Cat. No.:113-9093
- Épaisseur:20 µm