VWR® Basic, Tabliers, PE
Sur un rouleau, bleu, 800×1250 mm
Catalog # 113-9100
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Ces tabliers à usage unique sont fabriqués à partir de feuille de PE.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Disponibles à l'unité ou sur un rouleau
L×l : 1250×800 mm/1400×800 mm/1600×800 mm
Épaisseur : 20, 50 ou 100 µm
Documents
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Additional Product Details
TDS VWR® Basic Apron PE Blocked 20 µm TDS VWR® Basic Apron PE Blocked 50 µm TDS VWR® Basic Apron PE Loose 100 µm TDS VWR® Basic Apron PE Loose 20 µm
Datasheet
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Specifications
- Couleur:bleu
- Désignation:Sur un rouleau
- Seq:09
- l×L:800×1250 mm