VWR® Basic, Surchaussures
40 µm, jaune, U*
Catalog # 113-9085
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Ces surchaussures à usage unique sont fabriquées en pellicule de CPE.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Disponibles en différents coloris
L×l : 410×170 mm
Épaisseur : 25, 40 ou 70 µm
* Taille unique
Packaging: 10 unités par paquet, 10 paquets par sachet, 10 sachets par caisse.
Documents
Specifications
- Pointure:U*
- Couleur:jaune
- Désignation:40 µm
- Seq:03