VWR® Basic, Manchettes de protection
jaune, 400 mm
N° de catalogue 113-9075
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Ces manchettes de protection jetables sont fabriquées à partir de feuille PE.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Disponibles dans différentes couleurs
L×l : 400×200 mm
Épaisseur : 20 ou 40 µm
Emballage: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Documents
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Détails supplémentaires sur le produit
TDS VWR® Basic Sleeve PE 20 µm TDS VWR® Basic Sleeve PE 40 µm
Fiche technique
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Documentation produit
Spécifications
- Couleur:jaune
- Longueur:400 mm
- Seq:03