VWR® Basic, Manchettes de protection
bleu, 400 mm
Catalog # 113-9074
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Ces manchettes de protection jetables sont fabriquées à partir de feuille PE.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Disponibles dans différentes couleurs
L×l : 400×200 mm
Épaisseur : 20 ou 40 µm
Packaging: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Documents
Specifications
- Couleur:bleu
- Longueur:400 mm
- Seq:02